Läs mer
Kautex™ HDPE, Carboy
Produktkod. 15921451
Change view
Kapacitet: 10 l
Produktkod.
15921451 Kapacitet: 10 l
1 options
Produktkod. 15921451 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000084133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2595.00 SEK
    2196.68 SEK / Paket med 6
    Save 398.32 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kapacitetsmått: 10 L
  • Naturlig färg
  • Blåtryckta examensmärkningar
  • Påskruvad stängning
  • Finns med avstängningskran som kommer med en gul dammkåpa (dammkåpa tätar inte vagnen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 L
Diameter (metrisk) Innerhals 50 mm
Diameter (metrisk) Yttre 206 mm
Material HDPE
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy