Läs mer
Kautex™ HDPE, Carboy med kran
Beskrivning
- Naturlig färg
- Blåtryckta examensmärkningar
- Påskruvad stängning
- Levereras med ett gult dammskydd (dammskyddet tätar inte vagnen)
- Krananslutningar finns som tillbehör
- Tillämpningar inkluderar lagring, överföring och transport
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 6,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 278 mm |
| För användning med (applikation) | Förvaring, fyllning, transport |
| Inkluderar | Stängning |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 5/Cs. |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Produkttyp | Carboy med kran |