Läs mer
Kautex™ HDPE, Carboy with Stopcock
Produktkod. 10201551
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10201551 5 L Varje
1 options
Produktkod. 10201551 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000084137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.00 SEK
    338.48 SEK / Paket med 1
    Save 61.52 SEK
    15% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: förvaring, fyllning, transport
  • Natural color
  • Blue printed graduation markings
  • Screwed-on closure
  • Comes with an yellow dust cap (dust cap does not seal the carboy)
  • Stopcock connections are available as accessories
  • Applications include storage, transfer and transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Diameter (metrisk) Innerhals 50 mm
Diameter (metrisk) Yttre 167 mm
För användning med (applikation) Förvaring, fyllning, transport
Inkluderar Stängning
Material HDPE
nr per ärende 11/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy with Stopcock