Läs mer
Kautex™ HDPE, Carboy med krananslutning
Produktkod. 10210881
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10210881 10 L Varje
1 options
Produktkod. 10210881 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000084132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00 SEK
    366.20 SEK / Paket med 1
    Save 86.80 SEK
    19% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: förvaring, fyllning, transport
  • Naturlig färg
  • Blåtryckta examensmärkningar
  • Påskruvad stängning
  • Finns med avstängningskran som kommer med en gul dammkåpa (dammkåpa tätar inte vagnen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 L
Diameter (metrisk) Innerhals 50 mm
Diameter (metrisk) Yttre 206 mm
För användning med (applikation) Förvaring, fyllning, transport
Inkluderar Stängning
Material HDPE
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy