Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Stängningsstorlek | 63mm |
| Förslutningstyp | Keps/propp |
| Mått (L x B x H) | 228.6 x 177.8 x 177.8 mm |
| Längd (metrisk) | 228.6 mm |
| Material | HDPE |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Produkttyp | Jerry Can |
| Visa mer |