Läs mer
Cole-Parmer™ HDPE, Carboy
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
9 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 9 L |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Höjd (engelska) | 13.5 in. |
| Inkluderar | Needle-type spigot |
| Material | HDPE |
| Antal per förpackning | 1 Ea. |
| Produkttyp | Carboy |
| Bredd (engelska) | 5-3/4 in. |