Läs mer
Cole-Parmer™ Poly-Net™ HDPE skyddsnät
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
102 till 152 mm
152 till 203 mm
16 till 25 mm
25 till 51 mm
32 till 41 mm
51 till 102 mm
64 till 76 mm
Beskrivning:
Close-Mesh Poly-Net
Heavy-Gauge Poly-Net
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Förläng livslängden på alla typer av glas med HDPE skyddsnät. Poly-NetTM HDPE skyddsnät passar tätt över laboratorieglas för att minska brott och skydda mot flygande glas.
Använd 1/4 in. till 5/8 in. diameterstorlekar för mindre instrument (termometrar, pipetter, elektroder, rör, sprutor och små flaskor). Använd 1 in. till 10 in. diameterstorlekar för flaskor, flaskor, bägare, trattar, exsickatorer och kolonner. Heavy-gauge poly-nät är styvare än close-mesh poly-nät; använd när extra skydd behövs.
- Tåligt, elastiskt HDPE-nät
- Finns i rullar om tio
- Olika diametrar för att passa de flesta kärl
- Skär lätt till önskad längd
- Maximal temperatur är 125 °F (51 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Inre | 64 till 76 mm |
| Temperatur (metrisk) Max | 80 °C |
| För användning med (applikation) | Extra skydd |
| Modell | 0413-GRÖN |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Beskrivning | Heavy-Gauge Poly-Net |
| För användning med | För flaskor, kolvar, bägare, trattar, exsickatorer och kolonner |
| Total längd (metrisk) | 25 m |
| Material | HDPE |