Läs mer
Cole-Parmer™ Poly-Net™ HDPE skyddsnät
Produktkod. 11726028 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
102 till 152 mm
152 till 203 mm
16 till 25 mm
25 till 51 mm
32 till 41 mm
51 till 102 mm
64 till 76 mm
Beskrivning:
Close-Mesh Poly-Net
Heavy-Gauge Poly-Net
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11726028
Brand: Cole-Parmer™ 0940535
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förläng livslängden på alla typer av glas med HDPE skyddsnät. Poly-Net™ HDPE skyddsnät passar tätt över laboratorieglas för att minska brott och skydda mot flygande glas.
Förläng livslängden på alla typer av glas med HDPE skyddsnät. Poly-NetTM HDPE skyddsnät passar tätt över laboratorieglas för att minska brott och skydda mot flygande glas.
Använd 1/4 in. till 5/8 in. diameterstorlekar för mindre instrument (termometrar, pipetter, elektroder, rör, sprutor och små flaskor). Använd 1 in. till 10 in. diameterstorlekar för flaskor, flaskor, bägare, trattar, exsickatorer och kolonner. Heavy-gauge poly-nät är styvare än close-mesh poly-nät; använd när extra skydd behövs.
  • Tåligt, elastiskt HDPE-nät
  • Finns i rullar om tio
  • Olika diametrar för att passa de flesta kärl
  • Skär lätt till önskad längd
  • Maximal temperatur är 125 °F (51 °C)
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Inre 102 till 152 mm
Temperatur (metrisk) Max 80 °C
För användning med (applikation) Extra skydd
Modell 0507-GRÖN
Förpackningsmängd 1 vardera
Beskrivning Close-Mesh Poly-Net
För användning med För flaskor, kolvar, bägare, trattar, exsickatorer och kolonner
Total längd (metrisk) 50 m
Material HDPE