Läs mer
Cole-Parmer™ Poly-Net™ HDPE skyddsnät
Produktkod. 11796018 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
102 till 152 mm
152 till 203 mm
16 till 25 mm
25 till 51 mm
32 till 41 mm
51 till 102 mm
64 till 76 mm
Beskrivning:
Close-Mesh Poly-Net
Heavy-Gauge Poly-Net
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11796018
Brand: Cole-Parmer™ 0940521
Bara null kvar
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Förläng livslängden på alla typer av glas med HDPE skyddsnät. Poly-Net™ HDPE skyddsnät passar tätt över laboratorieglas för att minska brott och skydda mot flygande glas.
Förläng livslängden på alla typer av glas med HDPE skyddsnät. Poly-NetTM HDPE skyddsnät passar tätt över laboratorieglas för att minska brott och skydda mot flygande glas.
Använd 1/4 in. till 5/8 in. diameterstorlekar för mindre instrument (termometrar, pipetter, elektroder, rör, sprutor och små flaskor). Använd 1 in. till 10 in. diameterstorlekar för flaskor, flaskor, bägare, trattar, exsickatorer och kolonner. Heavy-gauge poly-nät är styvare än close-mesh poly-nät; använd när extra skydd behövs.
  • Tåligt, elastiskt HDPE-nät
  • Finns i rullar om tio
  • Olika diametrar för att passa de flesta kärl
  • Skär lätt till önskad längd
  • Maximal temperatur är 125 °F (51 °C)
Spezifikation
Färg Blått
Diameter (metrisk) Inre 16 till 25 mm
Temperatur (metrisk) Max 80 °C
För användning med (applikation) Extra skydd
Modell 0439-BLÅT
Förpackningsmängd 1 vardera
Beskrivning Close-Mesh Poly-Net
För användning med För flaskor, kolvar, bägare, trattar, exsickatorer och kolonner
Total längd (metrisk) 250 m
Material HDPE
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt