Läs mer
Fisherbrand™ HDPE-belagd trådstativ
Handla allt Fisherbrand Produkter
Array:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Storlek:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
280.4 x 120.8 x 81.6 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Diameter (metrisk) Well:
10-13 mm
13-16 mm
16-20 mm
20-24 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kemiskt resistenta HDPE-belagda trådstativ
- Ställen kan användas mellan temperaturer på -40 C °och 121 °C
- Håller alla märken och typer av konisk, rund eller platt botten, glas eller plast, tuber och/eller flaskor
- Fyrkantiga brunnar och tre däcksnivåer hjälper till att hålla rören säkra
- Autoklaveringsbar
- Slitsad bottenstöd
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rörställ |
| Array | 9 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör |
| Material | HDPE-belagd tråd |
| Positioner | 1 |
| Form | Rectangular, Rounded Corners |
| Hyllor | 3 Tiers |
| Staplingsbar | Yes, When Empty |
| Visa mer |