Beskrivning
- Kemiskt resistenta HDPE-belagda trådstativ
- Ställen kan användas mellan temperaturer på -40 C °och 121 °C
- Håller alla märken och typer av konisk, rund eller platt botten, glas eller plast, tuber och/eller flaskor
- Fyrkantiga brunnar och tre däcksnivåer hjälper till att hålla rören säkra
- Autoklaveringsbar
- Slitsad bottenstöd
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör |
| Material | HDPE-belagd tråd |
| Positioner | 1 |
| Form | Rektangulära, rundade hörn |
| Staplingsbar | Ja, när de är tomma |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | 12 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Visa mer |