Läs mer
Fisherbrand™ HDPE-belagd trådstativ
Produktkod. 16685834 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Array:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Storlek:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
260 x 107 x 80 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Diameter (metrisk) Well:
10–13 mm
13–16 mm
16–20 mm
20–24 mm
20–25 mm
25–30 mm
30–40 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Array Storlek Diameter (metrisk) Well unitSize
16685834 3 x 8 273 x 105 x 80 mm 20–25 mm -
16605844 3 x 8 357 x 139 x 98 mm 30–40 mm -
16605834 4 x 10 200 x 83 x 59 mm 13–16 mm -
16635834 4 x 10 240 x 90 x 80 mm 16–20 mm -
16655834 4 x 10 260 x 107 x 80 mm 20–24 mm Varje
16665834 4 x 10 290 x 118 x 80 mm 20–25 mm -
16615834 4 x 12 237 x 127 x 65 mm 13–16 mm -
16695834 6 x 8 277 x 209 x 98 mm 25–30 mm -
16615844 6 x 8 350 x 260 x 98 mm 30–40 mm Varje
16685824 6 x 12 205 x 105 x 65 mm 10–13 mm -
16645834 8 x 10 240 x 190 x 80 mm 16–20 mm -
16675834 8 x 10 290 x 230 x 80 mm 20–25 mm -
16695824 9 x 12 204 x 161 x 65 mm 10–13 mm Varje
16625834 9 x 12 241 x 188 x 65 mm 13–16 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16685834
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.15 SEK
    84.31 SEK / Paket med 1
    Save 13.84 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HDPE Coated Wire Rack är hållbart för transport eller provhantering. Den är kemiskt resistent och lämplig för koniska, runda eller plattbottnade, eller plaströr och flaskor.
  • Kemiskt resistenta HDPE-belagda trådstativ
  • Ställen kan användas mellan temperaturer på -40 C °och 121 °C
  • Håller alla märken och typer av konisk, rund eller platt botten, glas eller plast, tuber och/eller flaskor
  • Fyrkantiga brunnar och tre däcksnivåer hjälper till att hålla rören säkra
  • Autoklaveringsbar
  • Slitsad bottenstöd
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör
Material HDPE-belagd tråd
Positioner 1
Form Rektangulära, rundade hörn
Staplingsbar Ja, när de är tomma
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 24
Antal per förpackning 1
Storlek 273 x 105 x 80 mm
Mått (L x B) 273 x 105 mm
Mått (L x B x H) 273 x 105 x 80 mm
Längd (metrisk) 273 mm
Längd (engelska) 10,70 tum.
Bredd (engelska) 4,10 tum.
Höjd (engelska) 3,20 tum.
Diameter (metrisk) Well 20–25 mm
Produkttyp Rörställ
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 80 mm
Array 3 x 8
Bredd (metrisk) 105 mm