Läs mer
Heathrow Scientific™ HDPE-belagd trådstativ, blå
Produktkod. 16360686 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Array:
2 x 6
6 x 12
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Array unitSize
16360686 2 x 6 Varje
16370686 6 x 12 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16360686 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS120085
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HDPE Coated Wire Rack är ett hållbart ställ för transport eller provhantering.
  • Kemiskt resistent
  • Bra vid temperaturer ner till -40 °C
  • Autoklaveringsbar
  • Ställ lämplig för bijouflaskor och lågprofilrör upp till 25 mm dia.
  • Mesh bottenstöd
Specifikationer
Beskrivning HDPE-belagd trådstativ
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör
Material HDPE-belagd tråd
Positioner 12
Form Rektangulära, rundade hörn
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Rör
För användning med (utrustning) Bijouflaskor och lågprofilrör upp till 25 mm dia.
Modell HS120085
nr per ärende 96/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Förpackning Cellofan wrap
Temperaturområde (metriskt). -40 °C
Mått (L x B x H) 17.6 x 6.76 x 3.2 cm
Längd (metrisk) 17.6 cm
Längd (engelska) 6,4 tum.
Bredd (engelska) 2,5 tum
Höjd (engelska) 1,3 tum.
Diameter (metrisk) Well 25 mm
Produkttyp Trådram Rörställ
Hyllor Ingen
Höjd (metrisk) 3.2 cm
Array 2 x 6
Bredd (metrisk) 6.76 cm