Läs mer
SCAT Uppsamlingsfack, HDPE-EC
Produktkod. 10222480 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,5 l
12 l
23 l
24 l
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10222480
Brand: SCAT 117986
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SCAT Insamlingsbrickor lagrar dina avfallsbehållare och ger extra säkerhet vid eventuellt läckage.
  • Lämplig för ett brett utbud av kapslar
  • Samla upp vätska vid läckage
  • Finns med basinsats så att burkarna alltid håller sig rena och torra
  • Tillval med elektrostatiskt ledande material
  • Tillverkad av PE-HD eller valfri PE-HD-ec
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 24 l
Mått (L x B x H) Inre: 415 x 295 x 200 mm - Yttre: 490 x 365 x 240 mm
Beskrivning Uppsamlingsbricka med basinsats, PE-HD elektrostatiskt ledande, mått (B x H x D): 295 x 200 x 415 mm (interiör), mått (B x H x D): 365 x 240 x 490 mm (exteriör)
Färg Svart
Höjd (metrisk) 200 mm (inre), 240 mm (yttre)
Längd (metrisk) 415 (inre) mm, 490 mm (yttre)
Material HDPE
Typ Samlingsfack
Bredd (metrisk) 295 (inre) mm, 365 mm (yttre)
För användning med Avfallsbehållare
För användning med (applikation) Hantering av farliga ämnen
Inkluderar Basinsats
Kvantitet 1 Pc.
Avsluta Elektriskt ledande HDPE
Form Rektangulär
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras