Läs mer
SCAT Uppsamlingsfack, HDPE-EC
Produktkod. 10334320 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,5 l
12 l
23 l
24 l
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10334320
Brand: SCAT 108981
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SCAT Insamlingsbrickor lagrar dina avfallsbehållare och ger extra säkerhet vid eventuellt läckage.
  • Lämplig för ett brett utbud av kapslar
  • Samla upp vätska vid läckage
  • Finns med basinsats så att burkarna alltid håller sig rena och torra
  • Tillval med elektrostatiskt ledande material
  • Tillverkad av PE-HD eller valfri PE-HD-ec
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 l
Mått (L x B x H) Inre: 300 x 200 x 200 mm - Yttre: 325 x 225 x 215 mm
Beskrivning Uppsamlingsbricka, PE-HD elektrostatiskt ledande, dimensioner (B x H x D): 200 x 200 x 300 mm (interiör), mått (B x H x D): 225 x 215 x 325 mm (exteriör)
Färg Svart
Höjd (metrisk) 200 mm (inre), 215 mm (yttre)
Längd (metrisk) 325 mm
Material HDPE
Typ Samlingsfack
Bredd (metrisk) 200 mm (inre), 225 mm (yttre)
För användning med Avfallsbehållare
För användning med (applikation) Hantering av farliga ämnen
Inkluderar Basinsats
Kvantitet 1 Pc.
Avsluta Elektriskt ledande HDPE
Form Rektangulär
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras