Läs mer
SCAT Uppsamlingsfack, HDPE-EC
Produktkod. 10530251 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,5 l
12 l
23 l
24 l
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10530251
Brand: SCAT 117983
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SCAT Insamlingsbrickor lagrar dina avfallsbehållare och ger extra säkerhet vid eventuellt läckage.
  • Lämplig för ett brett utbud av kapslar
  • Samla upp vätska vid läckage
  • Finns med basinsats så att burkarna alltid håller sig rena och torra
  • Tillval med elektrostatiskt ledande material
  • Tillverkad av PE-HD eller valfri PE-HD-ec
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 l
Mått (L x B x H) Inre: 335 x 235 x 160 mm - Yttre: 400 x 300 x 170 mm
Beskrivning Uppsamlingsbricka, PE-HD, mått (B x H x D): 235 x 160 x 335 mm (interiör), mått (B x H x D): 300 x 170 x 400 mm (exteriör)
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 160 mm (inre), 170 mm (yttre)
Längd (metrisk) 335 mm (inre), 400 mm (yttre)
Material HDPE
Typ Samlingsfack
Bredd (metrisk) 235 mm (inre), 300 mm (yttre)
För användning med Avfallsbehållare
För användning med (applikation) Hantering av farliga ämnen
Kvantitet 1 Pc.
Form Rektangulär
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras