Läs mer
SCAT Uppsamlingsfack, HDPE-EC
Produktkod. p-8010975 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
10.5 L
12 L
23 L
24 L
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10569290
Brand: SCAT 117985
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SCAT Insamlingsbrickor lagrar dina avfallsbehållare och ger extra säkerhet vid eventuellt läckage.
  • Lämplig för ett brett utbud av kapslar
  • Samla upp vätska vid läckage
  • Finns med basinsats så att burkarna alltid håller sig rena och torra
  • Tillval med elektrostatiskt ledande material
  • Tillverkad av PE-HD eller valfri PE-HD-ec
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10.5 L
Mått (L x B x H) Inre: 385 x 285 x 95 mm - Yttre: 445 x 355 x 135 mm
Beskrivning Uppsamlingsbricka med basinsats, PE-HD elektrostatiskt ledande, mått (B x H x D): 285 x 95 x 385 mm (interiör), mått (B x H x D): 355 x 135 x 445 mm (exteriör)
Färg Svart
Höjd (metrisk) 135 mm (yttre), 95 mm (interiör)
Längd (metrisk) 445 mm (yttre), 385 mm (inre)
Material HDPE
Typ Samlingsfack
Bredd (metrisk) 285 (inre) mm, 355 mm (yttre)
För användning med Avfallsbehållare
För användning med (applikation) Hantering av farliga ämnen
Inkluderar Basinsats
Kvantitet 1 Pc.
Avsluta Elektriskt ledande HDPE
Form Rektangulär
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras