Läs mer
Buerkle™ HDPE, kompakt Jerry Can Set (elektroledande)
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- HDPE, svart, antistatisk
- För användning i explosionssäkra områden
- För dispensering och förvaring av brännbara och lättantändliga vätskor
- Setet består av en kompakt jerrycan och en StopCock PA
- På grund av sin smala bredd kräver kapseln mycket lite utrymme
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 1,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Stängningsfärg | Svart |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Färg | Svart |
| Beskrivning | Kanister |
| Mått (L x B x H) | 335 x 65 x 335 mm |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | För användning i explosionssäkra områden |
| För användning med (utrustning) | Kapselstöd |
| Visa mer |