Läs mer
Kartell™ HDPE-behållare med skruvlock
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
30 mL
90 mL
180 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Idealisk för förvaring av kvicksilver
- Läcksäker
- Kraftig
- Tung vägg
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Diameter (metrisk) Inre | 17.6 mm |
| För användning med (applikation) | Livsmedel, lagring av kvicksilver |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 1.7 mm |
| Vikt (metrisk) | 13 g |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Form | Rund |
| Visa mer |