Läs mer
Fisherbrand™ HDPE engångsöverdrag
Produktkod. 17283044 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förpackning:
100:-/påse, 20 påsar/kartong
Produktkod. Förpackning
17283044 100:-/påse, 20 påsar/kartong
1 options
Produktkod. 17283044
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsöverdrag tillverkad av högdensitetspolyeten. Ger stänkskydd i industri-, tillverknings- och hälsovårdsmiljöer.
  • HDPE tyg
  • Tjocklek: 18μ m
  • Vikt: 3 g/st
  • Blått
  • PPE kategori I
  • Icke-steril
  • Elastisk handled och armbåge
Specifikationer
Storlek Universell
Konstruktion Elastisk handled och armbåge
Produkttyp Sleeve för allmänt bruk
Material Polyeten
Färg Blått
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Förslutningstyp Elastiska ändar
Sömtyp Sömlöst
Manschettstil Elastisk
Tjocklek 18μ m
För användning med (applikation) Stänkskydd i industri-, tillverknings- och hälsovårdsmiljöer
Certifikat och efterlevnad PPE Category I
Mått (L x B) 40 cm x 22 cm± 2
Längd (metrisk) 40 cm
Bredd (engelska) 8,66 tum
Bredd (metrisk) 22 cm
Vikt (metrisk) 3 g
Förpackning 100:-/påse, 20 påsar/kartong