Läs mer
Buerkle™ PowderDispo engångsprovtagare
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
Längd (metrisk):
300 mm
500 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Idealisk engångsprovtagare för tvärsnittsprover av pulverformiga eller svagt sammanhängande ämnen
- Kompletta alla lagerprover kan tas från påsar eller mindre behållare med lansen
- Renrum tillverkat
- Sterila sorter steriliseras av gammastrålar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provtagare |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 3,38 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Diameter (metrisk) | 21 mm |
| Längd (metrisk) | 500 mm |