Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flaskbärare
Description
- Måtten är 36 x 18 x 15 cm hög, med ett handtag på 25,4 mm i diameter
- Skiljedelaren säljs separat (12603026)
- Varje fack mäter 8,5 x 8,5 cm
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Håller | Flaskor |
| Material | Polyeten |
| För användning med (utrustning) | Flaskor |
| Mått (L x B x H) | 36 x 18 x 15cm |
| Längd (metrisk) | 36 cm |
| Produkttyp | Uppdelare Insert |
| Hyllor | 6 |
| Höjd (metrisk) | 15 cm |
| Show More |