Läs mer
SymLine™ Gängadapter, typ 14
Produktkod. 15342352
Change view
Stängningsstorlek:
G 1 1/2 tum, 32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
15342352 G 1 1/2 tum, 32 mm Varje
1 options
Produktkod. 15342352 Leverantör SymLine™ Leverantörsnummer 106434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    867.00 SEK
    765.71 SEK / Paket med 1
    Save 101.29 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Dovetail din SymLine™ System som passar just dina behov. Här hittar du många användbara tillbehör.
SymLine™ erbjuder en passande adapter för varje röd tråd, så att du inte har några problem med att ansluta olika trådtyper.
  • Många användbara tillbehör som grenrör, avstängningsventiler, skåpsgenomföringar eller jordkablar gör att du kan konfigurera din SymLine™ system efter dina behov
  • Alla tillbehör är elektrostatiskt avledande och godkända för användning i laboratorier med explosionsrisk
Specifikationer
Stängningsstorlek G 1 1/2 tum, 32 mm
Stängningsfärg Svart
Beskrivning G 1 1/2 tum (f) till (OD) 32 mm
Färg Svart
Liner material HDPE-EC
Material HDPE-EC
Produkttyp Gängadapter