Läs mer
SCAT™ HDPE-EC säkerhetsbehållare och lock
Produktkod. 17858743 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Typ:
Ersättningsskruvlock
Kanister
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
17858743 Ersättningsskruvlock -
15745943 Kanister Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17858743 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 108421D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.90 SEK
    44.07 SEK / Paket med 1
    Save 3.83 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
Elektriskt ledande säkerhetskapslar tillverkade av högkvalitativt HDPE-EC-material. På grund av deras jordningsförmåga kan flyggnistor orsakade av elektrisk urladdning förhindras vid kassering av brandfarliga eller explosiva laboratorievätskor.
  • Tillverkad av mycket robust och elektroniskt ledande HDPE, som är mycket resistent mot alla lösningsmedel som vanligtvis används i laboratorier
  • Fyllningsmängder från 10 L för användning med HPLC-system upp till massiva 60 L fat för insamling av stora mängder behållare (t.ex. professionella SymLine™ Avfallssystem)
  • Gängtyper S50 används ofta i laboratoriet och är kompatibla med SCAT™ Säkerhetsavfallslock för säker kassering av flyktiga farliga ämnen
  • Särskilda säkerhetsfunktioner som integrerade siktremsor eller flottörer säkerställer permanent övervakning av fyllnadsnivån
  • Praktiska konstruktioner som utrymmesbesparande kapslar möjliggör säker förvaring av flytande avfall även i små ytor eller i skåp för farligt gods
  • Perfekt att kombinera med SCAT™ Säkerhetsavfallslock eller SymLine™ Avfallshanteringssystem
Specifikationer
För användning med (applikation) Insamling av brandfarligt flytande avfall
För användning med (utrustning) SCAT Kapsel 108421
Typ Ersättningsskruvlock
Material HDPE
Inkluderar Keps för SCAT™ Kapsel 108421
Färg Svart
Trådstorlek S50