Beskrivning
- Konstruerad med elektriskt ledande HDPE för att förhindra antändningskällor.
- Kan avleda en laddning (ytmotstånd< 10 9 ohm) och kan jordas
- Lämplig för användning med brandfarliga vätskor.
- HDPE, kapabel att avleda en laddning
- Med bärhandtag och skruvlock
- Med FN-godkännande för transport
- Staplingsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Certifikat och efterlevnad | FN-godkännande för transport |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Svart |
| Mått (L x B x H) | 300 x 200 x 258 mm |
| Mått (L x B) | 300 x 200 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 258 mm |
| Inkluderar | Bärhandtag, skruvlock |
| Visa mer |