Läs mer
Fisherbrand™ Flytande skumstativ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11704736 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Håller:
18 x 0,2 mL rör, 0,5 mL rör och 1,5 till 2,0 mL rör
24 x 1,5 till 2,0 ml rör
4 x 50 ml rör
8 x 15 ml rör
Färg:
Blått
Gult
Klart
Form:
Cirkel
Fyrkantig
Rektangulär
Rektangulär med rundade hörn
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Färg Form unitSize
11704736 4 x 50 ml rör Klart Fyrkantig Paket med 5
11736565 18 x 0,2 mL rör, 0,5 mL rör och 1,5 till 2,0 mL rör Blått Cirkel Paket med 5
11724736 24 x 1,5 till 2,0 ml rör Gult Rektangulär med rundade hörn Paket med 5
11714736 8 x 15 ml rör Blått Rektangulär Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Rekommenderas inte för rengöring i autoklav.
Produktkod. 11704736
Rekommenderas inte för rengöring i autoklav.
Flytrör i vattenbad, baljor eller bägare. Fisherbrand™ Flytande skumrörstativ är konstruerade av flexibelt polyetenskum med hög densitet för en mängd olika laboratorieapplikationer. Ljust färgade, återanvändbara ställ inkluderar avtagbara bärhandtag för att enkelt lyfta prover ur badkar.
  • Ljust färgade skumställ är idealiska för flytande rör i vattenbad, kar eller bägare
  • Skum med slutna celler motstår vattenabsorption så att ställen kan tvättas och återanvändas
  • Inkludera avtagbara bärhandtag för att enkelt lyfta prover ur badet
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Typ Rörställ
För användning med (applikation) För flytande rör i vattenbad, baljor eller bägare
Håller 4 x 50 ml rör
Inkluderar Löstagbara bärhandtag
Material Högdensitetspolyetenskum
Antal per förpackning 5 Pk.
Form Fyrkantig
Mått (L x B x H) 16.5 x 13.7 x 6.5 cm
Diameter (metrisk) Well 29 mm