Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blått |
| Typ | Rörställ |
| För användning med (applikation) | För flytande rör i vattenbad, baljor eller bägare |
| Håller | 8 x 15 ml rör |
| Inkluderar | Löstagbara bärhandtag |
| Material | Högdensitetspolyetenskum |
| Antal per förpackning | 5 Pk. |
| Form | Rektangulär |
| Mått (L x B x H) | 17.2 x 5.7 x 6.5 cm |
| Visa mer |