Läs mer
Karl Hecht™ Tratt, polyeten
Produktkod. 10033741
Diameter (metrisk) Överst:
6mm
8mm
16mm
14cm
Produktkod. 10033741
Brand: Karl Hecht™ 49050003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fleranvändbar plasttratt. Karl Hecht™ Tratt, Polyeten underlättar hällning och minskar spillrisker.
  • Polyetenkonstruktion.
  • Underlättar hällningsoperationer.
  • Minskar risken för spill.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 6mm
Material Polyeten
För användning med (applikation) Filtrering Av Prover
Längd (metrisk) skaft 40mm
Kvantitet 10/Pk.
Produkttyp Tratt