Läs mer
Karl Hecht™ Tratt, polyeten
Diameter (metrisk) Överst:
6mm
8mm
16mm
14cm
Beskrivning
- Polyetenkonstruktion.
- Underlättar hällningsoperationer.
- Minskar risken för spill.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 6mm |
| Material | Polyeten |
| För användning med (applikation) | Filtrering Av Prover |
| Längd (metrisk) skaft | 40mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Produkttyp | Tratt |