Läs mer
Karl Hecht™ HDPE-trattar
Beskrivning
- Vit till färgen
- För allmänt laboratoriebruk
- Slitstark polyeten
- Finns i olika diametrar och skaftlängder
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 12 cm |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Längd (metrisk) skaft | 60 mm |
| Produkttyp | Tratt |