Läs mer
Karl Hecht™ HDPE-trattar
Produktkod. 10769842
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
12 cm
20 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst
10769842 20 cm
10688871 12 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10769842 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 49050021
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Tillverkad av HDPE för optimal styrka och kemikaliebeständighet.
  • Vit till färgen
  • För allmänt laboratoriebruk
  • Slitstark polyeten
  • Finns i olika diametrar och skaftlängder
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 20 cm
Material HDPE
Färg Vitt
Längd (metrisk) skaft 85 mm
Produkttyp Tratt