Läs mer
Kartell™ HDPE-trattar för allmänna ändamål
Diameter (metrisk) Överst:
80 mm
110 mm
130 mm
Diameter (metrisk) skaft:
14,7 mm
20 mm
13 ml
Längd (metrisk) skaft:
27 mm
38 mm
43 mm
Kapacitet (metrisk):
100 ml
300 ml
450 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Tillverkad av HDPE för optimal styrka och kemikaliebeständighet. Kartell™ HDPE generella trattar ger säkerhet och precision vid fyllning av flaskor i laboratoriet.
- Lämplig för ett brett utbud av vätskor
- Uppstånd på fälgen minskar potentiellt spill
- Yttre ribbning eliminerar mottryck
- Hängögla för förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 110 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 300 ml |
| Diameter (metrisk) skaft | 14,7 mm |
| Material | HDPE |
| För användning med (applikation) | Lämplig för ett brett utbud av vätskor |
| Längd (metrisk) skaft | 38 mm |