Läs mer
Kartell™ HDPE-trattar för allmänna ändamål
Beskrivning
Tillverkad av HDPE för optimal styrka och kemikaliebeständighet. Kartell™ HDPE generella trattar ger säkerhet och precision vid fyllning av flaskor i laboratoriet.
- Lämplig för ett brett utbud av vätskor
- Uppstånd på fälgen minskar potentiellt spill
- Yttre ribbning eliminerar mottryck
- Hängögla för förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 80 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Diameter (metrisk) skaft | 13 ml |
| Material | HDPE |
| För användning med (applikation) | Lämplig för ett brett utbud av vätskor |
| Längd (metrisk) skaft | 27 mm |