Läs mer
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator-flaskor
Produktkod. 10273991
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
25 L
50 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10273991 10 L Paket med 4
10767711 5 L Varje
10505621 25 L Varje
11341145 50 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10273991 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0166200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1627.92 SEK
    1297.86 SEK / Paket med 4
    Save 330.06 SEK
    20% Av
I lager
För användning med: Designad för livstidsservice, lämplig för livsmedel
För användning med: Designad för livstidsservice, lämplig för livsmedel
  • Designad med tjocka (2 mm), genomskinliga väggar
  • Inkluderar bärhandtag och keps
  • Levereras med 3/4 tum. BSP kran som passar ihop med en 12 mm gänga i aspiratorn för läckagesäkra prestanda
  • Lämplig för livsmedel
  • Rekommenderas: använd vaselin på tråden före montering
Bilden visar (vänster till höger): 25L, 5L, 10L flaskor.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Diameter (metrisk) Innerhals 52.5 mm
Diameter (metrisk) Yttre 210 mm
För användning med (applikation) Designad för livstidsservice, lämplig för livsmedel
Höjd (metrisk) med stängning 425 mm
Inkluderar Stängning, Bärhandtag, Tapp
Material HDPE
Mun stil Smal
Produkttyp Tungväggig Carboy