Learn More
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator-flaskor
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
25 L
50 L
missing translation for 'unitSize'
Paket med 4
Varje
Description
För användning med: Designad för livstidsservice, lämplig för livsmedel
- Designad med tjocka (2 mm), genomskinliga väggar
- Inkluderar bärhandtag och keps
- Levereras med 3/4 tum. BSP kran som passar ihop med en 12 mm gänga i aspiratorn för läckagesäkra prestanda
- Lämplig för livsmedel
- Rekommenderas: använd vaselin på tråden före montering
Spécification
Spécification
| Kapacitet (engelska) | 13 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 79.5 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 350 mm |
| För användning med (applikation) | Designad för livstidsservice, lämplig för livsmedel |
| Höjd (metrisk) med stängning | 700 mm |
| Inkluderar | Stängning, Bärhandtag, Tapp |
| Material | HDPE |
| Mun stil | Smal |
| Antal per förpackning | 2 Pk. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu