Läs mer
Kautex™ Opti-Rib™ HDPE Jerry Can
Produktkod. 10278530
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
Vikt (metrisk):
0.450 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
10278530 10 L 0.450 kg Varje
1 options
Produktkod. 10278530 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000095642
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De OPTI-RIB™ HDPE Jerry Can har en kapacitet på 10 L och kommer i en naturlig färg.
  • Omfattande utbud av stängningstillbehör underlättar mångsidig användning
  • Finns i naturliga eller blå färger
  • Läcksäker
  • FN-godkännande för: 2,5 till 5 L och 10 till 30 L dunkar
  • Kepsar säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Naturlig
Diameter (engelska) Innerhals 1,6 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 40.5 mm
Mått (L x B x H) 230 x 190 x 310 mm
Material HDPE
Produkttyp Jerry Can
Vikt (metrisk) 0.450 kg