Läs mer
Kautex™ Opti-Rib™ HDPE Jerry Can med påsatt propp
Beskrivning
- Lämplig för Europaletts
- Staplingsbar
- Miljövänlig
- Automatiskt fäst propp
- Naturlig färg
- Hals DIN 45
- Automatisk stängningsfäste möjlig
- Miljövänligt: tömning av icke-rester, äkta kassering (100 % HDPE)
- För användning med: Förvaring, förpackning, transport
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 1,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,4 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 34.5 mm |
| Mått (L x B x H) | 192 x 145 x 294 mm |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Jerry Can |
| Vikt (metrisk) | 0.265 kg |