Läs mer
Kautex™ HDPE, Serie 353 Industrial Jerry Can
:
Naturlig; Kapacitet 2 l
Beskrivning
- Omfattande utbud av stängningstillbehör underlättar mångsidig användning
- Finns i naturliga eller blå färger
- Läcksäker
- FN-godkännande för: 2,5 till 5 L och 10 till 30 L dunkar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Beskrivning | Färg: Naturlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 45 mm |
| Mått (L x B x H) | 145 x 109 x 196 mm |
| Material | HDPE |