Läs mer
Kautex™ Opti-Rib™ HDPE Jerry Can
Produktkod. 17848187
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 L
Vikt (metrisk):
1.250 kg
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Vikt (metrisk)
17848187 30 L 1.250 kg
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17848187 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000095981
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2640.00 SEK
    2605.97 SEK / Paket med 6
    Save 34.03 SEK
    1% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
De OPTI-RIB™ HDPE Jerry Can har en kapacitet på 10 L och kommer i en naturlig färg.
  • Omfattande utbud av stängningstillbehör underlättar mångsidig användning
  • Finns i naturliga eller blå färger
  • Läcksäker
  • FN-godkännande för: 2,5 till 5 L och 10 till 30 L dunkar
  • Kepsar säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 L
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Naturlig
Diameter (engelska) Innerhals 1,9 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 48.5 mm
Mått (L x B x H) 320 x 284 x 435 mm
Material HDPE
Produkttyp Jerry Can
Vikt (metrisk) 1.250 kg