Läs mer
Kautex™ HDPE Series 353 Industrial Jerry Can
Kapacitet (metrisk):
20 L
Beskrivning
- Tillverkad av HDPE
- För förslutningsstorlekar DIN 55/51
- FN-godkännande för: 2,5 till 5 L och 10 till 30 L dunkar
- Kan användas för nästan alla ändamål
- Tillämpningar inkluderar lagring, förpackning och transport
- Finns i blå eller naturlig färg
- Omfattande utbud av stängningstillbehör underlättar mångsidig användning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Blått |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,9 tum. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 48.5 mm |
| Mått (L x B x H) | 290 x 246 x 385 mm |
| För användning med (applikation) | Förvaring, förpackning, transport |
| Inkluderar | Jerry Can Only |
| Material | HDPE |
| Visa mer |