Läs mer
Kautex™ Opti-Rib™ HDPE Jerry Can
Produktkod. 10780082
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 L
Vikt (metrisk):
0.140 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
10780082 3 L 0.140 kg Varje
1 options
Produktkod. 10780082 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000096404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.00 SEK
    46.03 SEK / Paket med 1
    Save 8.97 SEK
    16% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De OPTI-RIB™ HDPE Jerry Can har en kapacitet på 10 L och kommer i en naturlig färg.
  • Omfattande utbud av stängningstillbehör underlättar mångsidig användning
  • Finns i naturliga eller blå färger
  • Läcksäker
  • FN-godkännande för: 2,5 till 5 L och 10 till 30 L dunkar
  • Kepsar säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,79 gal.
Kapacitet (metrisk) 3 L
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Naturlig
Diameter (engelska) Innerhals 1,4 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 34.5 mm
Mått (L x B x H) 153 x 115 x 240 mm
Material HDPE
Produkttyp Jerry Can
Vikt (metrisk) 0.140 kg