Läs mer
Kartell™ HDPE industritank
Kapacitet (metrisk):
2 L
5 L
10 L
Stängningsstorlek:
GL45
GL51
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 40
Paket med 48
Beskrivning
HDPE 2L GL45
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | GL45 |
| Stängning | Seal-cap |
| Material | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Längd (metrisk) | 175 mm |
| Bredd (metrisk) | 155 mm |
| Höjd (metrisk) | 115 mm |
| Antal per förpackning | 24 |