Learn More
Kartell™ HDPE industritank
Product Code. 15706978
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
2 L
5 L
10 L
Stängningsstorlek:
GL45
GL51
Unit Size:
Paket med 24
Paket med 40
Paket med 48
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Unit Size
15706978 5 L GL51 Paket med 40
10089922 10 L GL51 Paket med 24
10335443 2 L GL45 Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15706978 Supplier Kartell™ Supplier No. 0178100
Beräknad leverans: 09-10-2026
Kartell™ HDPE industritank är användbar i daglig laboratoriepraxis och har ett bekvämt handtag med en säker förseglingslock enligt DIN-rekommendationer.
  • Har en standardiserad industriell förpackningsdesign
  • Användbar i daglig laboratoriepraxis
  • Tillverkad av högdensitet PE livsmedelskvalitet
  • Inkluderar ett bekvämt handtag
  • Har en säker tätningslock enligt DIN-rekommendationer
  • Den överensstämmer med FN:s förordning om transport av farliga och giftiga vätskor och är lämplig för vägtransport (ADR-RID), sjötransport (IMO-IMDG) och lufttransport (IATA-ICAO)
Specifications
Stängningsstorlek GL51
Stängning Tätningslock
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 5 L
Antal per förpackning 30