Läs mer
Kartell™ HDPE industritank
Beskrivning
- Har en standardiserad industriell förpackningsdesign
- Användbar i daglig laboratoriepraxis
- Tillverkad av högdensitet PE livsmedelskvalitet
- Inkluderar ett bekvämt handtag
- Har en säker tätningslock enligt DIN-rekommendationer
- Den överensstämmer med FN:s förordning om transport av farliga och giftiga vätskor och är lämplig för vägtransport (ADR-RID), sjötransport (IMO-IMDG) och lufttransport (IATA-ICAO)
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | GL51 |
| Stängning | Tätningslock |
| Material | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Längd (metrisk) | 320 mm |
| Bredd (metrisk) | 225 mm |
| Höjd (metrisk) | 195 mm |
| Antal per förpackning | 24 |