Läs mer
Buerkle™ HDPE, Jerry Can
Produktkod. 10006791 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
5 L
10 L
20 L
30 L
Mått (L x B x H):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10006791 10 L 230 x 190 x 310 mm Varje
16339541 2.5 L 153 x 115 x 208 mm -
10770593 5 L 190 x 145 x 251 mm Varje
10613693 20 L 290 x 246 x 385 mm Varje
11691819 30 L 320 x 284 x 435 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10006791 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 14270010
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kapsel för förvaring eller transport. Kapsel med UN-transportgodkännande och manipuleringssäker försegling.
  • För förvaring eller transport
  • HDPE
  • Med FN-godkännande för transport
  • Skruvlock utan dräneringsventil ingår; skruvlock med avtappningsventil finns som tillbehör
Notera: Keps ingår ej; säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certifikat och efterlevnad UN-godkännande 3H1/X1.9/250
Stängningsstorlek 1427-9105, Orig. Skruvlock DIN50
Förslutningstyp DIN 50
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Innerhals 40.5 mm
Mått (L x B x H) 230 x 190 x 310 mm
Mått (L x B) 230 x 190 mm
För användning med (applikation) För förvaring eller transport
Höjd (metrisk) med stängning 310 mm
Inkluderar Skruva locket
Längd (metrisk) 230 mm
Material HDPE
Mun stil S50 tråd
Produkttyp Jerry Can
Form Fyrkantig
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 190 mm