Läs mer
Buerkle™ HDPE, Jerry Can
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
5 L
10 L
20 L
30 L
Mått (L x B x H):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För förvaring eller transport
- HDPE
- Med FN-godkännande för transport
- Skruvlock utan dräneringsventil ingår; skruvlock med avtappningsventil finns som tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Certifikat och efterlevnad | UN-godkännande 3H1/X1.9/250 |
| Stängningsstorlek | 1427-9106, Orig. Skruvlock DIN60 |
| Förslutningstyp | DIN 60 |
| Färg | Blått |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 48.5 mm |
| Mått (L x B x H) | 290 x 246 x 385 mm |
| Mått (L x B) | 290 x 246 mm |
| Visa mer |