Läs mer
Descrizione
- För förvaring eller transport
- HDPE
- Med FN-godkännande för transport
- Skruvlock utan dräneringsventil ingår; skruvlock med avtappningsventil finns som tillbehör
Specifica
Specifica
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 1,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Certifikat och efterlevnad | UN-godkännande 3H1/X1.9/250 |
| Stängningsstorlek | 1427-9105, Orig. Skruvlock DIN50 |
| Förslutningstyp | DIN 50 |
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 40.5 mm |
| Mått (L x B x H) | 190 x 145 x 251 mm |
| Mått (L x B) | 190 x 145 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?