Läs mer
Buerkle™ HDPE, Jerry Can
Produktkod. 11691819 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
5 L
10 L
20 L
30 L
Mått (L x B x H):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11691819
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 14270030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Kapsel för förvaring eller transport. Kapsel med UN-transportgodkännande och manipuleringssäker försegling.
  • För förvaring eller transport
  • HDPE
  • Med FN-godkännande för transport
  • Skruvlock utan dräneringsventil ingår; skruvlock med avtappningsventil finns som tillbehör
Notera: Keps ingår ej; säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 L
Certifikat och efterlevnad UN-godkännande 3H1/X1.9/250
Stängningsstorlek 1427-9106, Orig. Skruvlock DIN60
Förslutningstyp DIN 60
Färg Blått
Diameter (metrisk) Innerhals 48.5 mm
Mått (L x B x H) 320 x 284 x 435 mm
Mått (L x B) 320 x 284 mm
För användning med (applikation) För förvaring eller transport
Höjd (metrisk) med stängning 435 mm
Inkluderar Skruva locket
Längd (metrisk) 320 mm
Material HDPE
Mun stil S60 tråd
Produkttyp Jerry Can
Form Fyrkantig
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 284 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato