Läs mer
Buerkle™ HDPE, Jerry Can
Produktkod. p-7230555 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
5 L
10 L
20 L
30 L
Mått (L x B x H):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16339541
Brand: Buerkle™ 14270002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kapsel för förvaring eller transport. Kapsel med UN-transportgodkännande och manipuleringssäker försegling.
  • För förvaring eller transport
  • HDPE
  • Med FN-godkännande för transport
  • Skruvlock utan dräneringsventil ingår; skruvlock med avtappningsventil finns som tillbehör
Notera: Keps ingår ej; säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 0,66 gal.
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Certifikat och efterlevnad UN-godkännande 3H1/Y1.6/150
Stängningsfärg Rött
Stängningsstorlek 1427-9107, Orig. Skruvlock DIN45
Förslutningstyp Säkerhetssäkert skruvlock
Färg Genomskinlig
Beskrivning Kanister
Mått (L x B x H) 153 x 115 x 208 mm
Mått (L x B) 153 x 115 mm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) FN-Transport
Höjd (engelska) 8,19 tum.
Höjd (metrisk) 208 mm
Längd (engelska) 6,02 tum
Längd (metrisk) 153 mm
Material HDPE
Produkttyp Jerry Can
Form Fyrkantig
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) 5,53 tum.
Bredd (metrisk) 115 mm