Läs mer
Azpack™ HDPE Jerry Can
Produktkod. 15634856
Change view
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15634856 2.5 L Varje
1 options
Produktkod. 15634856 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 15634856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 SEK
    93.59 SEK / Paket med 1
    Save 14.41 SEK
    13% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kapacitetsmått: 2,5 L
  • Konstruktion av polyeten med hög densitet
  • Inkluderar löst sittande manipuleringssäkert lock med EPE-skumpackning
  • Staplingsbar
  • Vikt: 120g
  • Toleranser: +/- 3 mm på mått
  • UN-märke 3H1/Y1.9/150/../A/PA-03/403322/PP
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Certifikat och efterlevnad FN-godkänd
Stängningsstorlek DIN 45
Färg Naturlig
Mått (L x B x H) 145 x 130 x 201 mm
Material HDPE
Produkttyp Jerry Can
Form Rektangulär